Learn More
1-Iodoheptafluoropropane, TRC
Codice prodotto. 30401902
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30401902 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30401902 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI754340500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodoheptafluoropropane
CAS 754-34-7
Formula molecolare C3 F7 I
Quantità 500 mg
Sinonimo Perfluoro-1-iodopropane, Heptafluoro-1-iodopropane, Perfluoropropyl Iodide
InChI Formula InChI=1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-iodopropane
Molecular Weight (g/mol) 295.925
Peso formulazione 295.893