Learn More
1-Iodohexane, 98%, stab. with copper
Codice prodotto. 11414854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11414854 500 g 500g
15453077 25 g 25g
11404854 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11414854 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13784.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 638-45-9 | C6H13I | 212.074 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 638-45-9
Formula molecolare C6H13I
Molecular Weight (g/mol) 212.074
Numero MDL MFCD00001102
InChI Key ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexyl iodide, n-hexyl iodide, hexane, 1-iodo, 1-hexyl iodide, iodohexane, 1-iodo-hexane, hexane,1-iodo, n-hexyliodide, iodo-hexane, 1-iodanylhexane
PubChem CID 12527
IUPAC Name 1-iodohexane
SMILES CCCCCCI
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodohexane
Nota nome stabilized with copper
Punto di fusione -75°C
Densità 1.437
Punti di ebollizione 179°C to 181°C
Punto d'infiammabilità 61°C (141°F)
Indice di rifrazione 1.492
Quantità 500 g
Beilstein 505971
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 212.08
Percent Purity 98%