Learn More
1-Iodohexane, 98%, stabilized
Codice prodotto. 10174890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10174890 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10209733 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10174890 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 218521000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 638-45-9 | C6H13I | 212.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 638-45-9
Formula molecolare C6H13I
Molecular Weight (g/mol) 212.07
Numero MDL MFCD00001102
InChI Key ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12527
IUPAC Name 1-iodohexane
SMILES CCCCCCI
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodohexane
Nota nome Stabilized
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4370g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C to 180.0°C
Punto d'infiammabilità 61°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5I
Indice di rifrazione 1.4910 to 1.4930
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 146
Gravità specifica 1.437
Sinonimo hexyl iodide, n-hexyl iodide, hexane, 1-iodo, 1-hexyl iodide, iodohexane, 1-iodo-hexane, hexane,1-iodo, n-hexyliodide, iodo-hexane, 1-iodanylhexane
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 212.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iodohexane, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodohexane