Learn More
1-Iodonaphthalene, 98%
Codice prodotto. 11435257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11435257 10 g 10g
11445257 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11435257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22644.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90-14-2 | C10H7I | 254.07 g/mol
1-Iodonaphthalene undergoes Pd catalyzed cross-coupling reaction (Stille reaction) with 2,4-dimethoxy-6-(trimethylstannyl)pyrimidine to afford 2,4-dimethoxy-6-(naphthalen-1-yl)pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Iodonaphthalene undergoes Pd catalyzed cross-coupling reaction (Stille reaction) with 2,4-dimethoxy-6-(trimethylstannyl)pyrimidine to afford 2,4-dimethoxy-6-(naphthalen-1-yl)pyrimidine.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-14-2
Formula molecolare C10H7I
Molecular Weight (g/mol) 254.07
Numero MDL MFCD00003876
InChI Key NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
PubChem CID 7004
IUPAC Name 1-iodonaphthalene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodonaphthalene
Punto di fusione 4°C
Densità 1.738
Punti di ebollizione 161°C to 162°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.701
Quantità 10 g
Beilstein 1906415
Sensibilità Light Sensitive
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 254.07
Percent Purity 98%