Learn More
1-Iodooctane, 98+%, stab. with copper
Codice prodotto. 11405846
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11405846 25 g 25g
11415846 100 g 100g
11425846 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11405846 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22214.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 629-27-6 | C8H17I | 240.128 g/mol
Alkylation of [2,2?-([2,2?-bipyridine]-6,6?-diyl)bis[phenolato]-N,N?,O,O?]nickel(II)was performed using the catalytic reduction of 1-iodooctane. Primary alkyl iodide 1-iodooctane reacts with lithium aluminum deuteride (LAD) in a 1:0.2 ratio to form 1-deuteriooctane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Alkylation of [2,2′-([2,2′-bipyridine]-6,6′-diyl)bis[phenolato]-N,N′,O,O′]nickel(II)was performed using the catalytic reduction of 1-iodooctane. Primary alkyl iodide 1-iodooctane reacts with lithium aluminum deuteride (LAD) in a 1:0.2 ratio to form 1-deuteriooctane.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, light, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-27-6
Formula molecolare C8H17I
Molecular Weight (g/mol) 240.128
Numero MDL MFCD00001105
InChI Key UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
PubChem CID 12380
IUPAC Name 1-iodooctane
SMILES CCCCCCCCI
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodooctane
Nota nome stabilized with copper
Punto di fusione -46°C
Densità 1.325
Punti di ebollizione 225°C to 226°C
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Formula lineare CH3(CH2)7I
Indice di rifrazione 1.4878
Quantità 25 g
Beilstein 1697479
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 240.13
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iodooctane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodooctane