Learn More
1-Iodopropane, 98+%, stab. with copper
Codice prodotto. 11476987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11476987 100 g 100g
11486987 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11476987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14388.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 107-08-4 | C3H7I | 169.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
1-Iodopropane is used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products such as antiseptics and disinfectants, pharmaceutical intermediates, polarizing films for liquid crystal display [LCD] chemicals. Iodine derivatives are also used as organic building blocks, analytical reagents etc. It is also used as a solvent and intermediate of organic synthesis.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Light sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-08-4
Formula molecolare C3H7I
Molecular Weight (g/mol) 169.99
Numero MDL MFCD00001095
InChI Key FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
PubChem CID 33643
SMILES CC(C)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodopropane
Nota nome stabilized with copper
Punto di fusione °C to 101°C
Densità 1.744
Punti di ebollizione 101°C to 102°C
Punto d'infiammabilità 44°C (111°F)
Intervallo percentuale saggio ≥98%, Stabilized with copper
Formula lineare CH3CH2CH2I
Indice di rifrazione 1.505
Quantità 100 g
Numero UN UN2392
Beilstein 505937
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,7862
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
IUPAC Name 1-iodopropane
Peso formulazione 169.99
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iodopropane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodopropane