Learn More
1-Iodopropane, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10543694 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
Codice prodotto. 10543694
Marca: Thermo Scientific Acros 174050010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 107-08-4 | C3H7I | 169.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-08-4
Formula molecolare C3H7I
Molecular Weight (g/mol) 169.99
Numero MDL MFCD00001095
InChI Key FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
PubChem CID 33643
IUPAC Name 1-iodopropane
SMILES CC(C)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodopropane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -101.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.7400g/mL
Punti di ebollizione 101.0°C to 102.0°C
Punto d'infiammabilità 44°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 1.5% max. (Sum of all by-products) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2I
Indice di rifrazione 1.5030 to 1.5050
Quantità 1 L
Beilstein 01, 113
Indice di Merck 15, 7974
Gravità specifica 1.74
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 169.99
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Iodopropane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.