Learn More
1-Iodopropane, TRC
Codice prodotto. 30392581
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30392581 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30392581 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI71879010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodopropane
CAS 107-08-4
Formula molecolare C3H7I
Quantità 10 g
Sinonimo Propane Iodide, Propyl Iodide, n-Propyl Iodide
InChI Formula InChI=1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
SMILES CCCI
IUPAC Name 1-iodopropane
Molecular Weight (g/mol) 169.99
Peso formulazione 169.9592