Learn More
1-Iodopropane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Iodopropane |
| CAS | 107-08-4 |
| Formula molecolare | C3H7I |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Propane Iodide, Propyl Iodide, n-Propyl Iodide |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCI |
| IUPAC Name | 1-iodopropane |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.99 |
| Peso formulazione | 169.9592 |