Learn More
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323194
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
827614-66-4
C13H23BN2O2
250.15
MFCD05663857
YMEBZRNYQBODKB-UHFFFAOYSA-N
1-isobutyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-isobutyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-isobutyl-4-4
2759392
1-(2-methylpropyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
CC(C)CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
827614-66-4
C13H23BN2O2
250.15
MFCD05663857
YMEBZRNYQBODKB-UHFFFAOYSA-N
1-isobutyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-isobutyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-isobutyl-4-4
2759392
1-(2-methylpropyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
CC(C)CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0030g/mL
Punti di ebollizione 248°C to 249°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.003
Peso formulazione 250.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.