Learn More
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11976001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11976001 5 g 5g
11946001 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11976001 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439730050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 827614-66-4 | C13H23BN2O2 | 250.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 827614-66-4
Formula molecolare C13H23BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 250.15
Numero MDL MFCD05663857
InChI Key YMEBZRNYQBODKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-isobutyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-isobutyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-isobutyl-4-4
PubChem CID 2759392
IUPAC Name 1-(2-methylpropyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
SMILES CC(C)CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0030g/mL
Punti di ebollizione 248°C to 249°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.003
Peso formulazione 250.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.