Learn More
1-Isocyanato-2-(phenoxymethyl)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10696234
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696234 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10601734 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10696234 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC58506CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 910037-00-2
Formula molecolare C14H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 225.25
Numero MDL MFCD09025892
InChI Key FGEXXDXHIUWRRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-isocyanato-2-phenoxymethyl benzene, 2-phenoxymethyl benzenisocyanate
PubChem CID 18525894
IUPAC Name 1-isocyanato-2-(phenoxymethyl)benzene
SMILES O=C=NC1=CC=CC=C1COC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Isocyanato-2-(phenoxymethyl)benzene
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 225.25
Percent Purity 97%