Learn More
1-Isopropenyl-3-methylbenzene, TRC
Codice prodotto. 30396710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396710 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30396710 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI87282550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Isopropenyl-3-methylbenzene
CAS 1124-20-5
Formula molecolare C10H12
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-m-Tolylpropene, m,α-Dimethylstyrene, m-Cymenene, m-Isopropenyltoluene, m-Methylisopropenylbenzene, α,3-Dimethylstyrene, α,m-Dimethylstyrene, α-Methyl-m-methylstyrene, 1-Methyl-3-(1-methylethenyl)benzene
InChI Formula InChI=1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-7H,1H2,2-3H3
SMILES OB(O)C1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1
IUPAC Name 1-methyl-3-prop-1-en-2-ylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 132.2
Peso formulazione 132.0939