Learn More
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10622453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10622453 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10622453 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM10480DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Isopropyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carboxylic acid
CAS 306935-41-1
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H11N3O2
Numero MDL MFCD01570664
Quantità 1 g
Sinonimo 1-isopropyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-1-methylethyl, 1-isopropylbenzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylicacid, 1-1-methylethyl, 1-propan-2-yl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methylethyl benzotriazole-5-carboxylic acid, maybridge1_005244
InChI Key RUTVRAJKELSHCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)N1N=NC2=CC(=CC=C12)C(O)=O
IUPAC Name 1-(propan-2-yl)-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 205.22
PubChem CID 2736690
Peso formulazione 205.22
Percent Purity 97%