Learn More
1-Isopropyl-3-(4-fluorophenyl)indole-2-carboxaldehyde, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-Isopropyl-3-(4-fluorophenyl)indole-2-carboxaldehyde |
| CAS | 101125-34-2 |
| Formula molecolare | C18 H16 F N O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1H-Indole-2-carboxaldehyde, 3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-, 3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indole-2-carboxaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indole-2-carbaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indole-2-carboxaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H16FNO/c1-12(2)20-16-6-4-3-5-15(16)18(17(20)11-21)13-7-9-14(19)10-8-13/h3-12H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)n1c(C=O)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13 |
| IUPAC Name | 3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindole-2-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 281.32 |
| Peso formulazione | 281.1216 |