Learn More
1-Isopropylpiperazine, 98+%
Codice prodotto. 10530954 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10530954 1 g Bottiglia in vetro 1g
10300584 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10530954 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 384810010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Add to basket
CAS: 4318-42-7 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4318-42-7
Formula molecolare C7H16N2
Molecular Weight (g/mol) 128.22
Numero MDL MFCD00167971
InChI Key WHKWMTXTYKVFLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-isopropylpiperazine, n-isopropylpiperazine, 1-propan-2-yl piperazine, piperazine, 1-isopropyl, isopropyl piperazine, 1-isopropyl-piperazine, 1-1-methylethyl piperazine, n-isopropyl piperazine, 1-isopropyl piperazine, piperazine, 1-1-methylethyl
PubChem CID 78013
IUPAC Name 1-propan-2-ylpiperazine
SMILES CC(C)N1CCNCC1
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Isopropylpiperazine
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 0.8960g/mL
Punti di ebollizione 180°C to 181°C
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4700 to 1.472
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.896
Peso formulazione 128.22
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Isopropylpiperazine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.