Learn More
Hamilton™ 1 μL 7000 Series Microliter Syringe
Descrizione
- The only zero-dead volume syringe available.
- The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing volumes up to 1 μL.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Tungsten (Barrel) |
| Calibro dell'ago | 26s G |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.0057 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno ago | 0.0057 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.145 mm |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.020 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.308 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.145 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.82 mm |
| Vedi altri risultati |