missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress γ-1-Melanocyte Stimulating Hormone (MSH), amide
Specifica
Specifica
| Purezza | 99.32% |
| Content And Storage | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecolare | 1512.9 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 10 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : 25 mg/mL (16.52 mM∣Need ultrasonic) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?