Learn More
1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid (2-[1-(Sulfanylmethyl)cyclopropyl]acetic Acid), Mikromol™
Descrizione
1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid (2-[1-(Sulfanylmethyl)cyclopropyl]acetic Acid)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid |
| CAS | 162515-68-6 |
| Nomi componenti o analita | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H10 O2 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid, [1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl]acetic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O2S/c7-5(8)3-6(4-9)1-2-6/h9H,1-4H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CC1(CS)CC1 |
| IUPAC Name | 2-[1-(sulfanylmethyl)cyclopropyl]acetic acid |
| Vedi altri risultati |