Learn More
1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid |
| CAS | 162515-68-6 |
| Formula molecolare | C6 H10 O2 S |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid, [1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl]acetic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O2S/c7-5(8)3-6(4-9)1-2-6/h9H,1-4H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CC1(CS)CC1 |
| IUPAC Name | 2-[1-(sulfanylmethyl)cyclopropyl]acetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.21 |
| Peso formulazione | 146.0402 |