Learn More
1-(Mesitylene-2-sulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole, 98%
Codice prodotto. 10184700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10184700 1 g Bottiglia in vetro 1g
10388400 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10184700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221310010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 74257-00-4 | C11H12N4O4S | 296.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74257-00-4
Formula molecolare C11H12N4O4S
Molecular Weight (g/mol) 296.30
Numero MDL MFCD00009754
InChI Key SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-mesitylsulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, msnt, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl-1,2,4-triazole, 1-2-mesitylenesulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 2,4,6-trimethylphenyl-3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl sulfone, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl
PubChem CID 716901
IUPAC Name 3-nitro-1-(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl-1,2,4-triazole
SMILES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(=N1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Mesitylene-2-sulfonyl)-3-nitro-1, 2, 4-triazole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 132.0°C to 134.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 296.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder