Learn More
(1-Methoxy-2-methylprop-1-enoxy)trimethylsilane, TRC
Codice prodotto. 30473103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473103 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30473103 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2648851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methoxy-2-methylprop-1-enoxy)trimethylsilane
CAS 31469-15-5
Formula molecolare C8H18O2Si
Quantità 1 g
Sinonimo [(1-Methoxy-2-methyl-1-propen-1-yl)oxy]trimethylsilane, 1-Methoxy-1-(trimethylsiloxy)-2-methyl-1-propene, 1-Methoxy-1-(trimethylsiloxy)-2-methylpropene, 1-Methoxy-1-(trimethylsilyloxy)-2-methyl-1-propene, 1-Methoxy-1-(trimethylsilyloxy)-2-methylpropene, 1-Methoxy-2,2-dimethyl-1-(trimethylsiloxy)ethene, 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)-1-propene, 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene, 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsilyloxy)propene, 1-Methoxy-2-methyl-1-trimethylsilyloxy-1-propene, Dimethylketene Methyl Trimethylsilyl Acetal, MTS, Methyl Trimethylsilyl Dimethylketene Acetal, O-Methyl-O-(trimethylsilyl)dimethylketene Acetal, [(1-Methoxy-2-methyl-1-propenyl)oxy]trimethylsilane, [(1-Methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy](trimethyl)silane, [(1-Methoxy-2-methylpropa-1-en-1-yl)oxy](trimethyl)silane, [(1-Methoxy-2-methylpropenyl)oxy]trimethylsilane
InChI Formula InChI=1S/C8H18O2Si/c1-7(2)8(9-3)10-11(4,5)6/h1-6H3
SMILES COC(=C(C)C)O[Si](C)(C)C
IUPAC Name (1-methoxy-2-methylprop-1-enoxy)-trimethylsilane
Molecular Weight (g/mol) 174.11
Peso formulazione 174.1076