Learn More
1-Methoxy-2-propanol, 98.5%, extra pure
Codice prodotto. 10296950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
25mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10296950 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10531101 25 mL Glass Bottle 25mL
10057252 1 L Glass Bottle 1L
10746433 5 L Plastic drum 5L
11924741 25 L Metal drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10296950 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 244990025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 107-98-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-98-2
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Numero MDL MFCD00004537
InChI Key ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b
PubChem CID 7900
IUPAC Name 1-methoxypropan-2-ol
SMILES COCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methoxy-2-propanol
Punto di fusione -97.0°C
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C
Punto d'infiammabilità 30°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3OCH2CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4020 to 1.4040
Quantità 2.5 L
Beilstein 01,536
Residuo dopo l'evaporazione 0.01% max.
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C)
Viscosità 1.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 90.12
Percent Purity 98.5%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methoxy-2-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.