missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methoxy-2-propanol, 99+%

Codice prodotto. 11304308
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 L
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
16L
1L
250mL
4L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11304308 1 L 1L
11394298 250 mL 250mL
11353316 250 mL 250mL
11363316 1 L 1L
11314308 4 L 4L
11324308 4 x 4 L 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11304308 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041547.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 107-98-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol

1-Methoxy-2-propanol is used as a reagent in the synthesis of 2-amino-3-carboxy-4-phenylthiophenes, which acts as a protein kinase C inhibitors. It is also used as a reagent in the synthesis of metolachlor. It acts as a good biological indicator. Further, it is used as a solvent and an antifreeze agent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 107-98-2
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Numero MDL MFCD00004537
InChI Key ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b
PubChem CID 7900
IUPAC Name 1-methoxypropan-2-ol
SMILES COCC(C)O

Specifica

Materiale o nome chimico 1-Methoxy-2-propanol
Punto di fusione °C to 100°C
Densità 0.926 g/mL
Punti di ebollizione 119°C to 120°C
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Intervallo percentuale saggio >99%
Indice di rifrazione 1.403
Quantità 1 L
Numero UN UN3092
Beilstein 1731270
Informazioni di solubilità Miscible with water,methanol and ether.
Peso formulazione 90.12
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.