Learn More
1-Methoxy-2-propanol, 99+%
Description
1-Methoxy-2-propanol is used as a reagent in the synthesis of 2-amino-3-carboxy-4-phenylthiophenes, which acts as a protein kinase C inhibitors. It is also used as a reagent in the synthesis of metolachlor. It acts as a good biological indicator. Further, it is used as a solvent and an antifreeze agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-Methoxy-2-propanol |
| Punto di fusione | -100°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.926 g/mL |
| pH | 4 to 7 |
| Punti di ebollizione | 119°C to 120°C |
| Punto d'infiammabilità | 35°C |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Odore | Alcohol-like |
| Indice di rifrazione | 1.403 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Methoxy-2-propanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Methoxy-2-propanol