Learn More
1-Methoxy-2-propanol, TRC
Codice prodotto. 30134468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134468 10 g 10g
30134231 50 g 50g
30005979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134468 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26500510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-98-2
Formula molecolare C4 H10 O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Sinonimo 2-Propanol, 1-methoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Methoxy-2-propanol (ACI), 1-Methoxy-2-hydroxypropane, 2-Methoxy-1-methylethanol, 3-Methoxy-2-propanol, Closol, Dowanol 33B, Dowtherm 209, Essilor altius, Glycol ether PM, Methoxyisopropanol, NSC 2409, Propylene glycol 1-methyl ether
IUPAC Name 1-methoxypropan-2-ol
SMILES COCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methoxy-2-propanol
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Peso formulazione 90.0681