Learn More
1-Methoxy-2-propanone, TRC
Codice prodotto. 30479184
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479184 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30479184 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2262201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methoxy-2-propanone
CAS 5878-19-3
Formula molecolare C4 H8 O2
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Propanone, 1-methoxy-, 2-Propanone, methoxy- (7CI), 1-Methoxy-2-propanone, 1-Methoxyacetone, Methoxy-2-propanone, Methoxyacetone, Methoxymethyl methyl ketone, Methyl methoxymethyl ketone, α-Methoxyacetone, α-Methoxypropanone
InChI Formula InChI=1S/C4H8O2/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3
SMILES COCC(=O)C
IUPAC Name 1-methoxypropan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Peso formulazione 88.0524