Learn More
1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-ylbenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-Anethole |
| CAS | 4180-23-8 |
| Formula molecolare | C10 H12 O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | trans-Anethole, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propen-1-yl-, Anisole, p-propenyl-, (E)- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-, (E)-, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propenyl- (9CI), 1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-ylbenzene, (E)-1-(4-Methoxyphenyl)propene, (E)-1-p-Methoxyphenylpropene, (E)-Anethol, (E)-Anethole, 1-Methoxy-4-[(1E)-1-propenyl]benzene, NSC 209529, trans-1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)propene, trans-1-p-Anisylpropene, trans-4-(1-Propenyl)anisole, trans-Anethol, trans-p-Anethole, trans-p-Methoxy-β-methylstyrene |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+ |
| SMILES | COc1ccc(\C=C\C)cc1 |
| IUPAC Name | 1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.2 |
| Peso formulazione | 148.0888 |