Learn More
1-(Methoxycarbonyl-ethyl)-4-[(2-methyl-3-oxo-pentanoyl)-phenyl-amino]-piperidine -4-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(Methoxycarbonyl-ethyl)-4-[(2-methyl-3-oxo-pentanoyl)-phenyl-amino]-piperidine-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 2518277-19-3 |
| Formula molecolare | C23H32N2O6 |
| Quantità | 0.5 mg |
| Sinonimo | Remifentanil Impurity E, Methyl 1-(3-methoxy-3-oxopropyl)-4-(2-methyl-3-oxo-N- phenylpentanamido)piperidine-4-carboxylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H32N2O6/c1-5-19(26)17(2)21(28)25(18-9-7-6-8-10-18)23(22(29)31-4)12-15-24(16-13-23)14-11-20(27)30-3/h6-10,17H,5,11-16H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C(CC)=O)C(N(C1(C(OC)=O)CCN(CCC(OC)=O)CC1)C2=CC=CC=C2)=O |
| IUPAC Name | methyl 1-(3-methoxy-3-oxopropyl)-4-(2-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamido)piperidine-4-carboxylate; 1-Piperidinepropanoic acid, 4-(methoxycarbonyl)-4-[(2-methyl-1,3-dioxopentyl)phenylamino]-, methyl ester; |
| Molecular Weight (g/mol) | 432.51 |
| Peso formulazione | 432.23 |