Learn More
1-Methyl-1,2,4-triazole, 98%
Codice prodotto. 11374955
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11374955 5 g 5g
11364955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11374955 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18337.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6086-21-1 | C3H5N3 | 83.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6086-21-1
Formula molecolare C3H5N3
Molecular Weight (g/mol) 83.09
Numero MDL MFCD01076192
InChI Key MWZDIEIXRBWPLG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-methyl, 1-methyl,-1,2,4-triazole, 1-methyl-1h-1,2,4 triazole, pubchem22534, acmc-1avow, ksc495k1j
PubChem CID 22459
SMILES CN1C=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1,2,4-triazole
Punto di fusione 16°C
Densità 1.1
Punti di ebollizione 177°C to 178°C
Punto d'infiammabilità 81°C (177°F)
Indice di rifrazione 1.4705
Quantità 5 g
Beilstein 106245
IUPAC Name 1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Peso formulazione 83.1
Percent Purity 99%