Learn More
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, 97%, stab. with 0.01% BHT
Codice prodotto. 11419816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11419816 25 g 25g
11409816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419816 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20298.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4313-57-9 | C7H10 | 94.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4313-57-9
Formula molecolare C7H10
Molecular Weight (g/mol) 94.16
Numero MDL MFCD00001538
InChI Key QDXQAOGNBCOEQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 2,5-dihydrotoluene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl, 1, 1-methyl, acmc-1ast4, 1-methyl1,4-cyclohexadiene, 1-methylcyclohexane-1,4-diene, 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, stabilized
PubChem CID 78006
IUPAC Name 1-methylcyclohexa-1,4-diene
SMILES CC1=CCC=CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Nota nome stabilized with 0.01% BHT
Densità 0.838
Punti di ebollizione 114°C to 115°C
Punto d'infiammabilità 10°C (50°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.471
Quantità 25 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1560168
Peso formulazione 94.16
Percent Purity 97%