Learn More
1-Methyl-1-cyclohexene, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10665813 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10665813
Marca: Thermo Scientific Acros 156840100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 591-49-1 | C7H12 | 96.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-49-1
InChI Key CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
PubChem CID 11574
IUPAC Name 1-methylcyclohexene
SMILES CC1=CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1-cyclohexene
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 110.0°C to 111.0°C
Punto d'infiammabilità −3°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H12
Formula lineare C6H9CH3
Indice di rifrazione 1.4492 to 1.4512
Quantità 10 g
Beilstein 05, 66
Gravità specifica 0.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and benzene
Stabilizzatore 10ppm hydroquinone
Molecular Weight (g/mol) 96.17
Peso formulazione 96.17
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-1-cyclohexene, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.