Learn More
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10661293
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10661293 250 mg 250mg
10009321 1 g 1g
10255514 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10661293 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC23504CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 499770-67-1
Formula molecolare C8H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 161.164
InChI Key IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2795417
IUPAC Name 1-methylbenzotriazole-5-carbaldehyde
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 97%