Learn More
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10344332
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10344332 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10782293 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10344332 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC23501CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 305381-67-3
Formula molecolare C8H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 177.163
Numero MDL MFCD03086163
InChI Key SGHWYTLJLHVIBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylicacid, 1-methyl
PubChem CID 2776549
IUPAC Name 1-methylbenzotriazole-5-carboxylic acid
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)C(=O)O)N=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 97%