Learn More
1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11310577
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11310577
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC13652CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 906352-57-6
Formula molecolare C9H8Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 231.08
Numero MDL MFCD09817460
InChI Key SGNORNZSRSQMEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzoimidazole-5-carbonyl chloride.hcl, 1-methylbenzimidazole-5-carbonyl chloride, chloride, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 1h-benzimidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229458
IUPAC Name 1-methylbenzimidazole-5-carbonyl chloride;hydrochloride
SMILES Cl.CN1C=NC2=CC(=CC=C12)C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 231.08
Percent Purity 90%