Learn More
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672433
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10672433 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10562662 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10672433 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC20809CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 17334-08-6
Formula molecolare C5H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 112.132
Numero MDL MFCD00964673
InChI Key CDQDMLWGTVLQEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-imidazol-2-yl methanol, 1-methylimidazol-2-yl methanol, 1h-imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-2-imidazolyl methanol, 2-hydroxymethyl-1-methylimidazole, imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-2-methanol, 1-methylimidazol-2-yl methan-1-ol, pubchem9047
PubChem CID 573612
IUPAC Name (1-methylimidazol-2-yl)methanol
SMILES CN1C=CN=C1CO
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 97%