Learn More
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509860
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
486414-83-9
C5H9N3
111.15
MFCD06411536
YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N
2795114
(1-methylimidazol-4-yl)methanamine
CN1C=NC(CN)=C1
486414-83-9
C5H9N3
111.15
MFCD06411536
YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N
2795114
(1-methylimidazol-4-yl)methanamine
CN1C=NC(CN)=C1
Materiale o nome chimico (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine
Peso formulazione 111.15
Percent Purity 95%