Learn More
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine |
| Peso formulazione | 111.15 |
| Percent Purity | 95% |