Learn More
1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide, 97%, Maybridge™
Marca: Maybridge TL01003CB
Dettagli aggiuntivi : CAS : 111124-90-4 Peso : 0.05025kg
Quantità | 250mg |
---|---|
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Identificatori chimici
111124-90-4 | |
161.179 | |
QBJSSOBNVYDCDQ-UHFFFAOYSA-N | |
2736885 | |
CN1C=C(N=C1)S(=O)(=O)N |
C4H7N3O2S | |
MFCD02091382 | |
1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonamide, acmc-20dtvv, maybridge1_000050, spr_7, 1-methyl-4-imidazolesulfonamide, 1-methyl-1h-imidazol-4-ylsulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide, 1-methyl | |
1-methylimidazole-4-sulfonamide |
Specifica
1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide | |
250mg | |
97.0 | |
C4H7N3O2S | |
1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonamide, acmc-20dtvv, maybridge1_000050, spr_7, 1-methyl-4-imidazolesulfonamide, 1-methyl-1h-imidazol-4-ylsulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide, 1-methyl | |
CN1C=C(N=C1)S(=O)(=O)N | |
161.179 | |
161.18 |
Amber Glass Bottle | |
111124-90-4 | |
97% | |
MFCD02091382 | |
QBJSSOBNVYDCDQ-UHFFFAOYSA-N | |
1-methylimidazole-4-sulfonamide | |
2736885 | |
97% |