Learn More
1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10724053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10724053 1 g Amber Glass Bottle 1g
10213822 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10215294 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10724053 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL01003DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 111124-90-4
Formula molecolare C4H7N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 161.18
Numero MDL MFCD02091382
InChI Key QBJSSOBNVYDCDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736885
IUPAC Name 1-methylimidazole-4-sulfonamide
SMILES CN1C=NC(=C1)S(N)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonamide, acmc-20dtvv, maybridge1_000050, spr_7, 1-methyl-4-imidazolesulfonamide, 1-methyl-1h-imidazol-4-ylsulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide, 1-methyl
Peso formulazione 161.18
Percent Purity 97%