Learn More
1-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 110.12 |
| Percent Purity | 97% |