Learn More
1-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10779215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10779215 10 g 10g
10702493 1 g 1g
10200355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10779215 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC23601EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 41806-40-0
Formula molecolare C5H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 126.115
Numero MDL MFCD00955677
InChI Key PBEDVTDUVXFSMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methylimidazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-1-methyl-1h-imidazole, 3-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-1h-5-imidazolecarboxylic acid, pubchem20954, acmc-209jlu, ksc236i7p, 1-methyl-5-imidazolecarboxylic acid
PubChem CID 2773507
IUPAC Name 3-methylimidazole-4-carboxylic acid
SMILES CN1C=NC=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 97%