Learn More
1-Methyl-1H-imidazole, Mikromol™
Codice prodotto. 30040615
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30040615 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30040615 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0889.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Methyl-1H-imidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-imidazole
CAS 616-47-7
Nomi componenti o analita 1-Methyl-1H-imidazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H6 N2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-Methyl-1H-imidazole, Thiamazole Imp. B (EP), Thiamazole Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
SMILES Cn1ccnc1
IUPAC Name 1-methylimidazole
Molecular Weight (g/mol) 82.1
Quantità 100 mg
Peso formulazione 82.0531 g/mol