Learn More
(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)methylamine dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10652255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10652255 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10586684 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10652255 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC06363CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1093860-45-7
Formula molecolare C9H13Cl2N3
Molecular Weight (g/mol) 234.124
Numero MDL MFCD11841065
InChI Key ZHWICCCSNYFLJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine dihydrochloride, 1-methylindazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 3-aminomethyl-1-methyl-1h-indazole dihydrochloride, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine 2hcl, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine, chloride, chloride, 1-1-methylindazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-1-methyl-1h-indazol-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 43811028
IUPAC Name (1-methylindazol-3-yl)methanamine;dihydrochloride
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)CN.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-1H-indazol-3-yl)methylamine dihydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 234.13
Percent Purity 97%