Learn More
1-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10127902
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10127902 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10441474 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10127902 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC06304CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 4002-83-9
Formula molecolare C9H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 160.18
Numero MDL MFCD08060478
InChI Key KYDLGYCLCFKUHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-indazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-3-formylindazole, 1h-indazole-3-carboxaldehyde,1-methyl
PubChem CID 7164545
IUPAC Name 1-methylindazole-3-carbaldehyde
SMILES CN1N=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 160.18
Percent Purity 97%