Learn More
1-methyl-1h-indazole-3-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Methyl-1H-indazole-3-carbonyl chloride |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 194.62 |
| Percent Purity | 97% |