Learn More
1-methyl-1h-indazole-3-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10215014
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10215014 10 g Amber Glass Bottle 10g
10015822 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10105512 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10215014 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC06302EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Identificatori chimici
CAS 106649-02-9
Formula molecolare C9H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 194.62
Numero MDL MFCD02093096
InChI Key NPNWVMBPSINFBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indazol-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, acmc-20mac8, 1-methyl-3-indazolylcarbonyl chloride, 1-methyl-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxychloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid chloride
PubChem CID 7022055
IUPAC Name 1-methylindazole-3-carbonyl chloride
SMILES CN1N=C(C(Cl)=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-indazole-3-carbonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 194.62
Percent Purity 97%