Learn More
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17971126
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17971126 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17971126 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0398.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
CAS 50890-83-0
Nomi componenti o analita 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H8 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Granisetron Hydrochloride Imp. D (EP), Granisetron Imp. D (EP), Granisetron USP Related Compound D, Granisetron USP RC D, 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Related Compound D, Granisetron Hydrochloride Impurity D, Granisetron Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
SMILES CN1N=C(C(O)=O)C2=C1C=CC=C2
IUPAC Name 1-methylindazole-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 176.17
Quantità 25 mg
Peso formulazione 176.0586 g/mol