Learn More
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11986741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11986741 1 g 1g
11906751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11986741 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445130010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 885698-94-2
Formula molecolare C14H19BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 258.13
Numero MDL MFCD10700158
InChI Key OZHFBNULPUBRJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1-methylindazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1h-indazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 45480187
IUPAC Name 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indazole
SMILES CN1N=CC2=C(C=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 83.0°C to 86.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 258.13
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.