Learn More
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde, 95%
Codice prodotto. 10745462 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10745462 1 g Bottiglia in vetro 1g
10210800 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10745462 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429340010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1053655-56-3 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1053655-56-3
Formula molecolare C9H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 160.18
Numero MDL MFCD10699167
InChI Key SONWSIAHVBTXPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-indazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-1h-indazole-4-carboxaldehyde, 4-formyl-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-4-indazolecarboxaldehyde
PubChem CID 37818471
IUPAC Name 1-methylindazole-4-carbaldehyde
SMILES CN1C2=CC=CC(=C2C=N1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 77.5°C to 79.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 160.18
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.